Läs mer
Trajan™ SGE™ 100 % grafithylsor
Produktkod. 11952627
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
0,08 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida Förpackningsstorlek
11952627 0,08 cm Paket med 10
1 options
Produktkod. 11952627 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 0726082
Beräknad leverans: 17-12-2026
Bildar en stabil tätning med kapillärpelare
Använd i Agilent Technologies™ (HP ) detektorer och injektorer vid atmosfärstryck (t.ex. FID)
  • Mjuk 100 % grafit är porös för syre
  • Bildar en stabil tätning med kapillärpelare
  • Återanvändbar på andra kapillärkolonner
  • Maximal temperatur: 450 °C (842 °F)
  • Förkonditionerad under kväve för låga blödningar
  • SG-072635 och SG-072636 har kort hylsa för att passa standard HP injektor/detektor kapillärmuttrar
  • Inte för GC/MS-gränssnitt
Specifikationer
Typ Reducerande hylsa
Diameter (engelska) Insida 0,031 tum.
För användning med (applikation) GC
Temperatur (engelska) Max. 842 °F
Temperatur (metrisk) Max 450 °C
För användning med (utrustning) GC14 A, GC17 A, GC2010 och GC2014 kolumn-ID 0,45 till 0,53 mm detektor/injektorer
Material 100 % grafit
Diameter (metrisk) Insida 0,08 cm