Läs mer
Trajan™ SGE™ 100 % grafithylsor
Produktkod. 11977957
Change view
Temperatur (metrisk) Max:
450 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Temperatur (metrisk) Max Förpackningsstorlek
11977957 450 °C Paket med 10
1 options
Produktkod. 11977957 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 072601
Beräknad leverans: 30-11-2026
Bildar en stabil tätning med kapillärpelare
Använd i Agilent Technologies™ (HP ) detektorer och injektorer vid atmosfärstryck (t.ex. FID)
  • Mjuk 100 % grafit är porös för syre
  • Bildar en stabil tätning med kapillärpelare
  • Återanvändbar på andra kapillärkolonner
  • Maximal temperatur: 450 °C (842 °F)
  • Förkonditionerad under kväve för låga blödningar
  • SG-072635 och SG-072636 har kort hylsa för att passa standard HP injektor/detektor kapillärmuttrar
  • Inte för GC/MS-gränssnitt
Specifikationer
Typ Ersättningshylsa
För användning med (applikation) GC
Temperatur (engelska) Max. 842 °F
Temperatur (metrisk) Max 450 °C
För användning med (utrustning) 0,25 tum ytterdiameter Packad gaskromatografikolonn
Material 100 % grafit