Läs mer
SGE™ 15% Graphite/85% Vespel™ Reducing Ferrules
Produktkod. 12776348
Diameter (metrisk) Insida:
0,02 cm
0,03 cm
0,05 cm
0,08 cm
0,6 cm
0,63 cm
Längd (metrisk):
0,37 cm
0,74 cm
Bredd (metrisk):
0,32 cm
0,64 cm
0,95 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 12776348
Brand: SGE™ 072659
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Mechanically robust for long lifetimes
  • Form strong grip with capillary column
  • Maximum temperature: 300°C (572°F)
  • Must retighten after initial temperature cycles
  • Cannot be reused
  • Preconditioned under nitrogen for low-bleed performance
Specifikationer
Typ Reducing Ferrule
Diameter (engelska) Insida 0.0118 in.
För användning med (applikation) GC
Längd (metrisk) 0,37 cm
Bredd (engelska) 0.12 in.
Bredd (metrisk) 0,32 cm
För användning med (utrustning) Agilent HP, Perkin Elmer, Varian GC/MS, Use with 0.0625 in. Swagelok, SGE Long Style SSNE Nuts
Material 15% Graphite, 85% Vespel
Diameter (metrisk) Insida 0,03 cm