Läs mer
SGE™ 15% Graphite/85% Vespel™ Reducing Ferrules
Produktkod. 15298893
Diameter (metrisk) Insida:
0,02 cm
0,03 cm
0,05 cm
0,08 cm
0,6 cm
0,63 cm
Längd (metrisk):
0,37 cm
0,74 cm
Bredd (metrisk):
0,32 cm
0,64 cm
0,95 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 15298893
Brand: SGE™ 0726673
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Mechanically robust for long lifetimes
  • Form strong grip with capillary column
  • Maximum temperature: 300°C (572°F)
  • Must retighten after initial temperature cycles
  • Cannot be reused
  • Preconditioned under nitrogen for low-bleed performance
Specifikationer
Typ Reducing Ferrule
Diameter (engelska) Insida 0.23 in.
För användning med (applikation) GC
Längd (metrisk) 0,74 cm
Bredd (engelska) 0.37 in.
Bredd (metrisk) 0,95 cm
Material 15% Graphite, 85% Vespel
Diameter (metrisk) Insida 0,6 cm