Läs mer
SGE™ 15% Graphite/85% Vespel™ Reducing Ferrules
Diameter (metrisk) Insida:
0,02 cm
0,03 cm
0,05 cm
0,08 cm
0,6 cm
0,63 cm
Längd (metrisk):
0,37 cm
0,74 cm
Bredd (metrisk):
0,32 cm
0,64 cm
0,95 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Mechanically robust for long lifetimes
- Form strong grip with capillary column
- Maximum temperature: 300°C (572°F)
- Must retighten after initial temperature cycles
- Cannot be reused
- Preconditioned under nitrogen for low-bleed performance
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Reducing Ferrule |
| Diameter (engelska) Insida | 0.23 in. |
| För användning med (applikation) | GC |
| Längd (metrisk) | 0,74 cm |
| Bredd (engelska) | 0.37 in. |
| Bredd (metrisk) | 0,95 cm |
| Material | 15% Graphite, 85% Vespel |
| Diameter (metrisk) Insida | 0,6 cm |