Läs mer
Trajan™ 2-Hole Ferrules
Produktkod. 15238903
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
0,4, 0,3 mm
2 x 0,8 mm
Längd (metrisk):
3,7 mm
7,4 mm
Bredd (metrisk):
3,2 mm
6,4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida Längd (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
15238903 2 x 0,8 mm 7,4 mm 6,4 mm Paket med 10
15238893 0,4, 0,3 mm 3,7 mm 3,2 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15238903 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 072674
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
15% Graphite / 85% Vespel ferrules provide leak-free system connections, leading to improved chromatography for non-MS systems.
  • Composite of graphite and Vespel
  • Mechanically robust, hard material, long lifetime
  • Forms a strong grip with the capillary column
    Specifikationer
    Typ 2-hole Ferrule
    För användning med (applikation) GC
    Längd (metrisk) 7,4 mm
    Bredd (engelska) 0.25 in.
    Bredd (metrisk) 6,4 mm
    För användning med (utrustning) 1/8 in. Fittings
    Material Graphite, Vespel
    Diameter (metrisk) Insida 2 x 0,8 mm