Läs mer
Trajan™ 5uL sprutor med kolv-i-nål
Produktkod. 10441401
Volym (metrisk):
5μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10441401
Brand: Trajan™ 000850
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att ge hög precision och noggrannhet för injektioner med små volymer.
  • Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
  • Noggranna och reproducerbara injektioner
  • 8 mm OD-pipa med repeterande adapter
Specifikationer
Nålmätare 23 G
Diameter (metrisk) yttre nål 0.63 mm
Volym (metrisk) 5μ L
Nålpunktstil Kon