Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ SGE Analytical Science Kvartsull
Produktkod. 15259193
Change view
För användning med (utrustning):
GC Inlopp Liner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15259193 GC Inlopp Liner Varje
1 options
Produktkod. 15259193 Leverantör Trajan Scientific and Medical™ Leverantörsnummer 18060001
Beräknad leverans: 22-12-2026
GC-inloppsfoder för användning med Pyrojector II och pyrolyskromatografi.
  • Högupplöst kapillär GC
  • För användning med pyrolyskromatografiapplikationer
  • Fungerar tillsammans med Pyrojector II som termiskt fragmenterar väsentligen icke-flyktiga molekyler till flyktiga fragment, vilket gör dem lämpliga för kromatografisk analys
Specifikationer
För användning med (utrustning) GC Inlopp Liner
Material Kvarts
Produkttyp Kvartsull
Vikt (metrisk) 0.5 g