Läs mer
Trajan™ Autosampler sprutor
Produktkod. 10214942
Change view
Volym (metrisk):
0,5μ L
1μ L
5μ L
10 μl
Nålmätare:
23 G
25 g
26 G
Anslutningstyp:
Avtagbar
Fast
Kolv-in, repeterande adapter
För användning med (utrustning):
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC AS200 och AS800, GC autosampler spruta
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 och AS80, triPlus
PerkinElmer Autosystem
SGE
Shimadzu AOC 14, 17, 20 och 20i GC
Varian 8035, 8100 och 8200 GC autosamplare
Förpackningsstorlek:
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålmätare Anslutningstyp För användning med (utrustning) unitSize
10214942 1μ L 23 G Kolv-in, repeterande adapter SGE Varje
10452561 0,5μ L 23 G Avtagbar Shimadzu AOC 14, 17, 20 och 20i GC Varje
10611813 5μ L 26 G Fast PerkinElmer Autosystem Varje
10143402 5μ L 23 G Fast PerkinElmer Autosystem Varje
10033662 5μ L 26 G Fast Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC AS200 och AS800, GC autosampler spruta Varje
10245799 5μ L 23 G Fast Shimadzu AOC 14, 17, 20 och 20i GC Varje
10577922 10 μl 26 G Avtagbar Shimadzu AOC 14, 17, 20 och 20i GC Varje
10380611 10 μl 23 G Avtagbar Shimadzu AOC 14, 17, 20 och 20i GC Varje
10316772 10 μl 25 g Avtagbar Varian 8035, 8100 och 8200 GC autosamplare Varje
10431031 10 μl 26 G Fast Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 och AS80, triPlus Varje
15208473 10 μl 26 G Avtagbar Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 och AS80, triPlus Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10214942 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 000553
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Byt ut sprutor för Agilent™ Teknik, Varian™ , Perkin Elmer™ , Shimadzu™ , Carlo Erba™ , Fisons™ , CTC/Leap™ , Hitachi™ , och mer
Sprutnålar har en konspets om inget annat anges.
Beställningsinfo
Ytterligare sprutor finns tillgängliga för andra autosamplers tillverkade av tillverkarna som representeras här, samt sprutor för Unicam™ , Waters™ , och Siemens™ instrument. För information, kontakta din Fisher Scientific Kundtjänstrepresentant.
Specifikationer
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (kolv)
Nålmätare 23 G
Diameter (metrisk) inre nål 0.15 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,02 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,31 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.63 mm
Längd (engelska) Nål 2,7 tum
Produkttyp Autosampler spruta
Modell 1BR-7-RAX
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 1μ L
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) SGE
Anslutningstyp Kolv-in, repeterande adapter