Läs mer
Trajan™ Autosampler sprutor
Produktkod. 10577922
Volym (metrisk):
0,5μ L
1μ L
5μ L
10 μl
Nålmätare:
23 G
25 g
26 G
Anslutningstyp:
Avtagbar
Fast
Kolv-in, repeterande adapter
För användning med (utrustning):
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC AS200 och AS800, GC autosampler spruta
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 och AS80, triPlus
PerkinElmer Autosystem
Shimadzu AOC 14, 17, 20 och 20i GC
Varian 8035, 8100 och 8200 GC autosamplare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10577922
Brand: Trajan™ 002897
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Byt ut sprutor för Agilent™ Teknik, Varian™ , Perkin Elmer™ , Shimadzu™ , Carlo Erba™ , Fisons™ , CTC/Leap™ , Hitachi™ , och mer
Sprutnålar har en konspets om inget annat anges.
Beställningsinfo
Ytterligare sprutor finns tillgängliga för andra autosamplers tillverkade av tillverkarna som representeras här, samt sprutor för Unicam™ , Waters™ , och Siemens™ instrument. För information, kontakta din Fisher Scientific Kundtjänstrepresentant.
Specifikationer
Nålmätare 26 G
Diameter (engelska) yttre nål 0,01 tum.
Diameter (metrisk) yttre nål 0.47 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (engelska) 1,65 tum
Längd (engelska) Nål 1,6 tum.
Längd (metrisk) 42 mm
Produkttyp Autosampler spruta
Modell 10R-S-0.47C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 10 μl
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) Shimadzu AOC 14, 17, 20 och 20i GC
Anslutningstyp Avtagbar