Läs mer
Trajan™ Autosampler sprutor
Produktkod. p-185366
Volym (metrisk):
0,5μ L
1μ L
5μ L
10 μl
Nålmätare:
23 G
25 g
26 G
Anslutningstyp:
Avtagbar
Fast
Kolv-in, repeterande adapter
Förpackningsstorlek:
Varje
För användning med (utrustning):
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC AS200 och AS800, GC autosampler spruta
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 och AS80, triPlus
PerkinElmer Autosystem
Shimadzu AOC 14, 17, 20 och 20i GC
Varian 8035, 8100 och 8200 GC autosamplare
Produktkod. 10214942
Brand: Trajan™ 000553
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Byt ut sprutor för Agilent™ Teknik, Varian™ , Perkin Elmer™ , Shimadzu™ , Carlo Erba™ , Fisons™ , CTC/Leap™ , Hitachi™ , och mer
Sprutnålar har en konspets om inget annat anges.
Beställningsinfo
Ytterligare sprutor finns tillgängliga för andra autosamplers tillverkade av tillverkarna som representeras här, samt sprutor för Unicam™ , Waters™ , och Siemens™ instrument. För information, kontakta din Fisher Scientific Kundtjänstrepresentant.
Specifikationer
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (kolv)
Nålmätare 23 G
Diameter (metrisk) inre nål 0.15 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,02 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,31 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.63 mm
Längd (engelska) Nål 2,7 tum
Produkttyp Autosampler spruta
Modell 1BR-7-RAX
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 1μ L
Nålpunktstil Kon
Anslutningstyp Kolv-in, repeterande adapter