Läs mer
Trajan™ Autosampler sprutor med löstagbar nål för Bruker (Varian ) CP-8400/8410, CP-9010/9050
Product Code. 15258463
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Nålmätare:
23 G
26 G
Anslutningstyp:
Avtagbar
Fast
Diameter (engelska) yttre nål:
0,018 tum.
0,024 tum.
Modell:
10F-VA8400/BT-5/0,63C
10R-BT-GT-0,47C
10R-VA8400-5/0,47C
missing translation for 'unitSize':
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Nålmätare Anslutningstyp Diameter (engelska) yttre nål Modell missing translation for 'unitSize'
15258463 26 G Avtagbar 0,018 tum. 10R-BT-GT-0,47C Varje
15243563 23 G Fast 0,024 tum. 10F-VA8400/BT-5/0,63C Varje
15288453 26 G Avtagbar 0,018 tum. 10R-VA8400-5/0,47C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 15258463 missing translation for 'mfr' Trajan™ missing translation for 'supplierNo' 0029851
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
View all promotions
Beräknad leverans: 27-10-2026
För minskad icke-specifik provinteraktion och ökad analytåtervinning
  • Borosilikatglasfat för styrka och tröghet.
  • Nålar i rostfritt stål för tröghet, styrka och korrosionsbeständighet.
  • Att backa bakom vågen underlättar snabb och exakt avläsning av sprutans skala.
  • Metallbakfläns ger stabilitet och motstår brott.
  • Nålskydd av metall på spruthylsan skyddar och förbättrar sprutans livslängd.
  • Sprutorna är individuellt testade för kvalitet för att säkerställa tillförlitlighet och överensstämmelse.
  • Unik förpackningsdesign eliminerar eventuell kontaminering i sprutan.
Specifications
Nålmätare 26 G
Diameter (engelska) yttre nål 0,018 tum.
Diameter (metrisk) yttre nål 0.47 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (engelska) Nål 1,9 tum.
Produkttyp Autosampler spruta
Modell 10R-BT-GT-0,47C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 5μ L
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) TriPlus, AS3000 och AS2000
Anslutningstyp Avtagbar