Läs mer
Trajan™ Autosampler sprutor med löstagbar nål för Bruker (Varian ) CP-8400/8410, CP-9010/9050
Produktkod. 15288453
Change view
Nålmätare:
23 G
26 G
Anslutningstyp:
Avtagbar
Fast
Diameter (engelska) yttre nål:
0,018 tum.
0,024 tum.
Modell:
10F-VA8400/BT-5/0,63C
10R-BT-GT-0,47C
10R-VA8400-5/0,47C
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Anslutningstyp Diameter (engelska) yttre nål Modell Förpackningsstorlek
15288453 26 G Avtagbar 0,018 tum. 10R-VA8400-5/0,47C Varje
15243563 23 G Fast 0,024 tum. 10F-VA8400/BT-5/0,63C Varje
15258463 26 G Avtagbar 0,018 tum. 10R-BT-GT-0,47C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15288453 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 002952
Beräknad leverans: 20-11-2026
För minskad icke-specifik provinteraktion och ökad analytåtervinning
  • Borosilikatglasfat för styrka och tröghet.
  • Nålar i rostfritt stål för tröghet, styrka och korrosionsbeständighet.
  • Att backa bakom vågen underlättar snabb och exakt avläsning av sprutans skala.
  • Metallbakfläns ger stabilitet och motstår brott.
  • Nålskydd av metall på spruthylsan skyddar och förbättrar sprutans livslängd.
  • Sprutorna är individuellt testade för kvalitet för att säkerställa tillförlitlighet och överensstämmelse.
  • Unik förpackningsdesign eliminerar eventuell kontaminering i sprutan.
Specifikationer
Nålmätare 26 G
Diameter (engelska) yttre nål 0,018 tum.
Diameter (metrisk) yttre nål 0.47 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (engelska) Nål 1,9 tum.
Produkttyp Autosampler spruta
Modell 10R-VA8400-5/0,47C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 10 μl
Längd (metrisk) nål 50 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) Bruker/Varian CP-8400/8410, CP-9010/9050
Anslutningstyp Avtagbar