Läs mer
SGE™ Beckman/Altex, Rheodyne , SSI , Valco Ventiler med fast nål
Produktkod. 10005460
Beskrivning:
Avtagbar nålspruta med avtagbar kolv
HPLC-ventilspruta med fast LC-nål
SuperFlex kolv, fast LC-nål
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10005460
Brand: SGE™ 002315
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används med Rheodyne™ och Valco™ Ventiler. SGE Analytical Science™ Beckman/Altex, Rheodyne , SSI , Valco Ventiler med fast nål har en 22 gauge.
  • Fast nål
  • För användning med For Rheodyne™ och Valco™ Ventiler
Specifikationer
Typ spruta
Nålmätare 22 G
För användning med (applikation) Beckman/Altex, Rheodyne™ , SSI instrument och valco-ventiler
Beskrivning HPLC-ventilspruta med fast LC-nål
Diameter (engelska) Inre 0,028 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.71 mm
Volym (metrisk) 10 μl