Läs mer
SGE™ Beckman/Altex, Rheodyne , SSI , Valco Ventiler med fast nål
Beskrivning:
Avtagbar nålspruta med avtagbar kolv
HPLC-ventilspruta med fast LC-nål
SuperFlex kolv, fast LC-nål
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Fast nål
- För användning med For Rheodyne™ och Valco™ Ventiler
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | spruta |
| Nålmätare | 22 G |
| För användning med (applikation) | Beckman/Altex, Rheodyne™ , SSI instrument och valco-ventiler |
| Beskrivning | SuperFlex kolv, fast LC-nål |
| Diameter (engelska) Inre | 0,028 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.71 mm |
| Volym (metrisk) | 10 μl |