Läs mer
SGE™ BP1 Kapillärkolonner
Produktkod. p-306684
10 m, 0.1 mm, 0,1μ m, Varje
Längd (metrisk):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,25μ m
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15278623
Brand: SGE™ 054022
Bara undefined kvar
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Branschstandard opolär fas lämplig för alla rutinanalyser
  • 100 % dimetylpolysiloxan
  • Extremt lågblödande fas med en hög temperaturgräns på 320/340 °C
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 0.1 mm
Temperaturområde -60 °C till +320/340 °C
Filmtjocklek 0,1μ m
Längd (metrisk) 10 m
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
SGE™ BP1 Kapillärkolonner >