Läs mer
SGE™ BP20 (WAX) Kapillärkolonner
Längd (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mycket polär polyetylenglykol (PEG) fas
- Tvärbunden för stabilitet och tvätt
- Även idealisk för xylen och aromatisk isomer
- 0,1 till μ1 m filmtjocklek: 20° till 260/280 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Stationär fas | SGE™ BP20 (vax) |
| För användning med (applikation) | Ketonanalys, Ketoner, Aldehydanalys, Doftanalys |
| Partikelstorlek | 0,25μ m |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Polär |