Läs mer
SGE™ BP20 (WAX) Kapillärkolonner
Produktkod. p-306828
Längd (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15278673
Brand: SGE™ 054439
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Industristandard WAX-kolonner
  • Mycket polär polyetylenglykol (PEG) fas
  • Tvärbunden för stabilitet och tvätt
  • Även idealisk för xylen och aromatisk isomer
  • 0,1 till μ1 m filmtjocklek: 20° till 260/280 °C
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Stationär fas SGE™ BP20 (vax)
För användning med (applikation) Gaskromatografi (GC), Ketoner, Aldehydanalys, Doftanalys
Partikelstorlek 1μ m
Filmtjocklek 1μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Polär