Läs mer
Trajan™ GC/MS-gränssnittsanslutningar för Varian GC Instruments
För användning med:
0,10 till 0,25 mm kolumn
0,32 mm ID kolumn
0,45 till 0,53 mm ID kolumner
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Nästa generations hylsa för gaskromatografi
- Eliminerar läckor
- Ingen kontaminering
- Inget behov av att dra åt efter temperaturcykling
- Renare spektra för bättre biblioteksmatchningar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Skoning |
| Förpackningsmängd | 10 hylsor, 2 muttrar |
| För användning med | 0,32 mm ID kolumn |
| Material | SilTite |