Läs mer
SGE™ BPX70 Kapillärkolonner
Beskrivning
Speciellt konstruerad för analys av fettsyrametylestrar (FAME)
- Den enda stationära fasen med hög temperatur och hög cyanopropylhalt som används rutinmässigt för GC/MS-applikationer
- (70%)-Cyanopropyl (ekvivalent) polysilfenylen-siloxan
Föreslagna primära tillämpningar för BPX70-kolumner:
Fettsyrametylestrar (FAMEs)
Farmaceutiska
sockerarter
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Stationär fas | SGE™ BPX70 |
| För användning med (applikation) | Kolhydratanalys, Kolhydrater, Läkemedelsanalys |
| Partikelstorlek | 0,25μ m |
| Temperaturområde | 50 °C till 250/260 °C |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Längd (metrisk) | 25 m |
| Polaritet | Polär |