Läs mer
SGE™ ConnecTite™ Liners för Agilent™ GC
Produktkod. 15249013
Change view
För användning med (utrustning):
Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890
Perkin Elmer Autosystem, Clarus 500
Geometri:
Nedre hålet
Standard
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Geometri unitSize
15249013 Perkin Elmer Autosystem, Clarus 500 Standard Paket med 5
15269013 Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890 Nedre hålet Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15249013 Leverantör SGE™ Leverantörsnummer 092324
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890
  • Utbudet täcker alla applikationer och alla populära instrumentmärken/modeller
  • Utbudet täcker tekniker för förångning och kylning på kolumn
  • Inloppsfoder säkerställer fullständig överföring av prov från sprutan till kolonnen utan förlust
  • 6,3 mm OD, 4 mm ID; 78,5 mm längd
Specifikationer
Geometri Standard
Kvantitet 5/Pk.
Längd (metrisk) 7.85 cm
Produkttyp Connectite Standard Liner
Diameter (metrisk) Inre 0.4 cm
Diameter (metrisk) Yttre 0.63 cm
För användning med (utrustning) Perkin Elmer Autosystem, Clarus 500