Läs mer
SGE™ ConnecTite™ Liners för Agilent™ GC
Produktkod. 15269013
Change view
För användning med (utrustning):
Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890
Perkin Elmer Autosystem, Clarus 500
Geometri:
Nedre hålet
Standard
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Geometri Förpackningsstorlek
15269013 Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890 Nedre hålet Paket med 5
15249013 Perkin Elmer Autosystem, Clarus 500 Standard Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15269013 Leverantör SGE™ Leverantörsnummer 092326
Beräknad leverans: 11-01-2027
Designad för Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890
  • Utbudet täcker alla applikationer och alla populära instrumentmärken/modeller
  • Utbudet täcker tekniker för förångning och kylning på kolumn
  • Inloppsfoder säkerställer fullständig överföring av prov från sprutan till kolonnen utan förlust
  • 6,3 mm OD, 4 mm ID; 78,5 mm längd
Specifikationer
Produkttyp Connectite Standard Liner
Geometri Nedre hålet
Kvantitet 5/Pk.
Längd (metrisk) 7.85 cm
Diameter (metrisk) Inre 0.4 cm
Diameter (metrisk) Yttre 0.63 cm
För användning med (utrustning) Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890