Läs mer
SGE™ ConnecTite™ Liners för Agilent™ GC
För användning med (utrustning):
Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890
Perkin Elmer Autosystem, Clarus 500
Geometri:
Nedre hålet
Standard
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Utbudet täcker alla applikationer och alla populära instrumentmärken/modeller
- Utbudet täcker tekniker för förångning och kylning på kolumn
- Inloppsfoder säkerställer fullständig överföring av prov från sprutan till kolonnen utan förlust
- 6,3 mm OD, 4 mm ID; 78,5 mm längd
Specifikationer
Specifikationer
| Geometri | Standard |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Längd (metrisk) | 7.85 cm |
| Produkttyp | Connectite Standard Liner |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.4 cm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.63 cm |
| För användning med (utrustning) | Perkin Elmer Autosystem, Clarus 500 |