Läs mer
SGE™ ConnecTite™ Liners för Shimadzu™ GC
Produktkod. 15219023
Change view
Kvantitet:
5/förpackning
Produkttyp:
Connectite Bottom Hole Liner
Connectite Standard Liner
Connectite Top Hole Liner
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp unitSize
15219023 5/förpackning Connectite Bottom Hole Liner Paket med 5
15279013 5/förpackning Connectite Standard Liner Paket med 5
15299013 5/förpackning Connectite Top Hole Liner Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15219023 Leverantör SGE™ Leverantörsnummer 092331
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för användning med Shimadzu 2010™ GC
  • Utbudet täcker alla applikationer och alla populära instrumentmärken/modeller
  • Utbudet täcker tekniker för förångning och kylning på kolumn
  • Inloppsfoder säkerställer fullständig överföring av prov från sprutan till kolonnen utan förlust
  • 5 mm OD, 3,4 mm ID; 95 mm längd
Specifikationer
Kvantitet 5/förpackning
Längd (metrisk) 9.5 cm
Produkttyp Connectite Bottom Hole Liner
Diameter (metrisk) Inre 0.34 cm
Diameter (metrisk) Yttre 0.5 cm
För användning med (utrustning) Shimadzu 2010