Läs mer
SGE™ ConnecTite™ Liners för Shimadzu™ GC
Description
- Utbudet täcker alla applikationer och alla populära instrumentmärken/modeller
- Utbudet täcker tekniker för förångning och kylning på kolumn
- Inloppsfoder säkerställer fullständig överföring av prov från sprutan till kolonnen utan förlust
- 5 mm OD, 3,4 mm ID; 95 mm längd
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Connectite Top Hole Liner |
| Kvantitet | 5/förpackning |
| Längd (metrisk) | 9.5 cm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.34 cm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.5 cm |
| För användning med (utrustning) | Shimadzu 2010 |