Learn More
SGE™ ConnecTite™ Liners för Thermo Scientific™ GC
Description
- Utbudet täcker alla applikationer och alla populära instrumentmärken/modeller
- Utbudet täcker tekniker för förångning och kylning på kolumn
- Inloppsfoder säkerställer fullständig överföring av prov från sprutan till kolonnen utan förlust
- 8 mm OD, 5 mm ID; 105 mm längd
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Connectite Bottom Hole Liner |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Längd (metrisk) | 10.5 cm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.5 cm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.8 cm |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific GC Trace and Focus |