Läs mer
Trajan™ CTC PAL HPLC Autosampler-spruta med fast nål
Produktkod. 12967526
Volym (metrisk):
25μ L
100 μl
500 μL
Modell:
100F-CTC-GT-LC
100F-CTC-GT-LC(0,4)
25F-CTC-GT-LC
500F-CTC-GT-LC(0,4)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12967526
Brand: Trajan™ 005720
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Borosilikatglasfat och nålar i rostfritt stål ger styrka och tröghet. Backing ger snabb och exakt volymbedömning.
  • Högtemperatursprutor för headspace-applikation med temperaturer upp till 150 °C
  • PTFE kolvtätningsalternativ för smidig, läckagefri drift - lämplig för både vätske- och gasprover, med utbytbara kolvar
  • Specifikationerna för sprutorna är exakt matchade CTC hållare för att säkerställa korrekt passform och tillförlitlig funktion
Specifikationer
Nålmätare 22 G
Diameter (metrisk) Yttre 0.72 mm
Produkttyp Sprutan med fast nål
Modell 100F-CTC-GT-LC(0,4)
Volym (metrisk) 100 μl
Längd (metrisk) nål 51 mm
Nålpunktstil LC