Läs mer
Trajan™ CTC PAL HPLC Autosampler-spruta med fast nål
Produktkod. 12987526
Change view
Volym (metrisk):
25μ L
100 μl
500 μL
Modell:
100F-CTC-GT-LC
100F-CTC-GT-LC(0,4)
25F-CTC-GT-LC
500F-CTC-GT-LC(0,4)
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Modell Förpackningsstorlek
12987526 500 μL 500F-CTC-GT-LC(0,4) Varje
12947556 100 μl 100F-CTC-GT-LC Varje
12967526 100 μl 100F-CTC-GT-LC(0,4) Varje
12957526 25μ L 25F-CTC-GT-LC Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12987526 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 007720
Beräknad leverans: 27-10-2026
Borosilikatglasfat och nålar i rostfritt stål ger styrka och tröghet. Backing ger snabb och exakt volymbedömning.
  • Högtemperatursprutor för headspace-applikation med temperaturer upp till 150 °C
  • PTFE kolvtätningsalternativ för smidig, läckagefri drift - lämplig för både vätske- och gasprover, med utbytbara kolvar
  • Specifikationerna för sprutorna är exakt matchade CTC hållare för att säkerställa korrekt passform och tillförlitlig funktion
Specifikationer
Nålmätare 22 G
Diameter (metrisk) Yttre 0.72 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
Produkttyp Gastät
Modell 500F-CTC-GT-LC(0,4)
Volym (metrisk) 500 μL
Längd (metrisk) nål 51 mm
Nålpunktstil LC