Läs mer
Trajan™ CTC PAL avtagbar nålspruta
Volym (metrisk):
250μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
- Noggranna och reproducerbara injektioner
- Speciellt utformad för högpresterande vätskekromatologi (HPLC)
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PTFE (kolv) |
| Nålmätare | 22 G |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.37 mm |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.72 mm |
| Produkttyp | HPLC autosampler spruta |
| Volym (metrisk) | 250μ L |
| Nålpunktstil | LC |