Läs mer
Trajan™ Metyldeaktiverad kapillärslang av smält kiseldioxid
Produktkod. 12945751
Diameter (engelska) Inre:
0,002 tum.
0,005 tum.
0,006 tum.
0,008 tum.
0,25 mm
0,012 tum.
0,020 tum.
0,53 mm
Diameter (engelska) Yttre:
0,007 tum.
0,008 tum.
0,01 tum.
0,014 tum.
0,016 tum.
0,026 tum.
0,03 tum.
Total längd (engelska):
6,56 fot
6,6 fot
16,4 fot
32,8 fot
82 fot
Förpackningsstorlek:
10m
25m
2m
5m
Varje
Produktkod. 12945751
Brand: Trajan™ 062447
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Viktigt för att upprätthålla ett högpresterande kromatografisystem. Trajan Scientific och Medical™ Methyl Deactivated Fused Silica Capillary Tubing är kemiskt inert och termiskt stabil upp till 380 °C.
  • Lämplig för organiska och vattenhaltiga lösningsmedel
  • Metyl deaktiverad för användning med kolväten (pentan, hexan, heptan, iso-oktan, aromater och blandade lösningsmedel - n-paraffiner/klorerade lösningsmedel
  • Individuellt testad prestanda för varje 30m längd från vilken alla kortare längder prepareras
  • Idealisk för biotekniska tillämpningar
Specifikationer
Typ Kapillärrör
För användning med (applikation) Idealisk för biotekniktillämpningar och organiska och vattenhaltiga lösningsmedel, som används i högpresterande kromatografisystem
Diameter (engelska) Inre 0,008 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,01 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.22 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.36 mm
Total längd (engelska) 16,4 fot
Total längd (metrisk) 5 m
Material Fused Silica
Max. Driftstemperatur (engelska) 716 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 380 °C