Läs mer
Trajan™ Metyldeaktiverad kapillärslang av smält kiseldioxid
Produktkod. 12955751
Diameter (engelska) Inre:
0,002 tum.
0,005 tum.
0,006 tum.
0,008 tum.
0,25 mm
0,012 tum.
0,020 tum.
0.53 mm
Diameter (engelska) Yttre:
0,007 tum.
0,008 tum.
0,01 tum.
0,014 tum.
0,016 tum.
0,026 tum.
0,03 tum.
Total längd (engelska):
6,56 fot
6,6 fot
16,4 fot
32.8 ft.
82 fot
Förpackningsstorlek:
10m
25m
2m
5m
Varje
Produktkod. 12955751
Brand: Trajan™ 0624471
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Viktigt för att upprätthålla ett högpresterande kromatografisystem. Trajan Scientific och Medical™ Methyl Deactivated Fused Silica Capillary Tubing är kemiskt inert och termiskt stabil upp till 380 °C.
  • Lämplig för organiska och vattenhaltiga lösningsmedel
  • Metyl deaktiverad för användning med kolväten (pentan, hexan, heptan, iso-oktan, aromater och blandade lösningsmedel - n-paraffiner/klorerade lösningsmedel
  • Individuellt testad prestanda för varje 30m längd från vilken alla kortare längder prepareras
  • Idealisk för biotekniska tillämpningar
Specifikationer
Typ Kapillärrör
För användning med (applikation) Idealisk för bioteknologiska tillämpningar och organiska och vattenhaltiga lösningsmedel
Diameter (engelska) Inre 0,012 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,016 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.43 mm
Total längd (engelska) 16,4 fot
Total längd (metrisk) 5 m
Material Fused Silica
Max. Driftstemperatur (engelska) 716 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 380 °C