Läs mer
Trajan™ Metyldeaktiverad kapillärslang av smält kiseldioxid
Beskrivning
- Lämplig för organiska och vattenhaltiga lösningsmedel
- Metyl deaktiverad för användning med kolväten (pentan, hexan, heptan, iso-oktan, aromater och blandade lösningsmedel - n-paraffiner/klorerade lösningsmedel
- Individuellt testad prestanda för varje 30m längd från vilken alla kortare längder prepareras
- Idealisk för biotekniska tillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kapillärrör |
| För användning med (applikation) | Idealisk för bioteknologiska tillämpningar och organiska och vattenhaltiga lösningsmedel |
| Diameter (engelska) Inre | 0,008 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,01 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.22 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.363 mm |
| Total längd (engelska) | 6,56 fot |
| Total längd (metrisk) | 2 m |
| Material | Fused Silica |
| Max. Driftstemperatur (engelska) | 716 °F |
| Visa mer |