Läs mer
Trajan™ Metyldeaktiverad kapillärslang av smält kiseldioxid
Produktkod. 15238813
Change view
Total längd (metrisk):
2 m
5 m
10 m
25 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.075 mm
0.15 mm
0.17 mm
0.22 mm
0,001 tum.
0.32 mm
0,02 tum.
0.53 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0.19 mm
0.22 mm
0.222 mm
0.3 mm
0.363 mm
0.43 mm
0.68 mm
Förpackningsstorlek:
10m
25m
2m
5m
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre unitSize
15238813 2 m 0.32 mm 0.43 mm 2m
15228813 2 m 0.22 mm 0.363 mm 2m
15298803 5 m 0.15 mm 0.222 mm 5m
15218813 2 m 0.15 mm 0.363 mm 2m
15238803 2 m 0.075 mm 0.19 mm 2m
15288803 2 m 0.15 mm 0.22 mm 2m
12955751 5 m 0.32 mm 0.43 mm 5m
15288813 2 m 0.53 mm 0.68 mm 2m
15298813 5 m 0.17 mm 0.3 mm 5m
15248813 25 m 0.32 mm 0.43 mm 25m
10340661 5 m 0.22 mm 0.363 mm Varje
10218580 5 m 0.53 mm 0.68 mm Varje
10781802 5 m 0.32 mm 0.43 mm Varje
12945751 5 m 0.22 mm 0.363 mm 5m
15258853 25 m 0.53 mm 0.68 mm 25m
11997754 2 m 0,001 tum. 0.363 mm Varje
15248853 10 m 0,02 tum. 0.68 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 15238813 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 0624470
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Viktigt för att upprätthålla ett högpresterande kromatografisystem. Trajan Scientific och Medical™ Methyl Deactivated Fused Silica Capillary Tubing är kemiskt inert och termiskt stabil upp till 380 °C.
  • Lämplig för organiska och vattenhaltiga lösningsmedel
  • Metyl deaktiverad för användning med kolväten (pentan, hexan, heptan, iso-oktan, aromater och blandade lösningsmedel - n-paraffiner/klorerade lösningsmedel
  • Individuellt testad prestanda för varje 30m längd från vilken alla kortare längder prepareras
  • Idealisk för biotekniska tillämpningar
Specifikationer
Typ Kapillärrör
För användning med (applikation) Idealisk för bioteknologiska tillämpningar och organiska och vattenhaltiga lösningsmedel
Diameter (engelska) Inre 0,012 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,016 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.43 mm
Total längd (engelska) 6,56 fot
Total längd (metrisk) 2 m
Material Fused Silica
Max. Driftstemperatur (engelska) 716 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 380 °C