Läs mer
Trajan™ Metyldeaktiverad kapillärslang av smält kiseldioxid
Produktkod. 15248853
Diameter (engelska) Inre:
0,002 tum.
0,005 tum.
0,006 tum.
0,008 tum.
0,25 mm
0,012 tum.
0,020 tum.
0.53 mm
Diameter (engelska) Yttre:
0,007 tum.
0,008 tum.
0,01 tum.
0,014 tum.
0,016 tum.
0,026 tum.
0,03 tum.
Total längd (engelska):
6,56 fot
6,6 fot
16,4 fot
32.8 ft.
82 fot
Förpackningsstorlek:
10m
25m
2m
5m
Varje
Produktkod. 15248853
Brand: Trajan™ 064033
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Rückgaberichtlinie anzeigen
Viktigt för att upprätthålla ett högpresterande kromatografisystem. Trajan Scientific och Medical™ Methyl Deactivated Fused Silica Capillary Tubing är kemiskt inert och termiskt stabil upp till 380 °C.
  • Lämplig för organiska och vattenhaltiga lösningsmedel
  • Metyl deaktiverad för användning med kolväten (pentan, hexan, heptan, iso-oktan, aromater och blandade lösningsmedel - n-paraffiner/klorerade lösningsmedel
  • Individuellt testad prestanda för varje 30m längd från vilken alla kortare längder prepareras
  • Idealisk för biotekniska tillämpningar
Spezifikation
Typ Kapillärrör
Diameter (engelska) Inre 0.53 mm
Diameter (engelska) Yttre 0,03 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0,02 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 0.68 mm
Total längd (engelska) 32.8 ft.
Total längd (metrisk) 10 m
Material Kiseldioxid
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt