Läs mer
Trajan™ Metyldeaktiverad kapillärslang av smält kiseldioxid
Diameter (engelska) Inre:
0,002 tum.
0,005 tum.
0,006 tum.
0,008 tum.
0,25 mm
0,012 tum.
0,020 tum.
0.53 mm
Diameter (engelska) Yttre:
0,007 tum.
0,008 tum.
0,01 tum.
0,014 tum.
0,016 tum.
0,026 tum.
0,03 tum.
Total längd (engelska):
6,56 fot
6,6 fot
16,4 fot
32.8 ft.
82 fot
Förpackningsstorlek:
10m
25m
2m
5m
Varje
Beskrivning
- Lämplig för organiska och vattenhaltiga lösningsmedel
- Metyl deaktiverad för användning med kolväten (pentan, hexan, heptan, iso-oktan, aromater och blandade lösningsmedel - n-paraffiner/klorerade lösningsmedel
- Individuellt testad prestanda för varje 30m längd från vilken alla kortare längder prepareras
- Idealisk för biotekniska tillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kapillärrör |
| För användning med (applikation) | Idealisk för bioteknologiska tillämpningar och organiska och vattenhaltiga lösningsmedel |
| Diameter (engelska) Inre | 0,005 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,008 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.15 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.22 mm |
| Total längd (engelska) | 6,56 fot |
| Total längd (metrisk) | 2 m |
| Material | Fused Silica |
| Max. Driftstemperatur (engelska) | 716 °F |
| Visa mer |