Läs mer
Trajan™ Diamant CTC PAL 10 till 50 μL GC Autosampler-sprutor
Diameter (metrisk) inre nål:
0,11 mm
0,24 mm
Inkluderar:
Ultraslät beläggning
Ultraslät hydrofil beläggning
Ultraslät hydrofob beläggning
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Säkerställer att överföringen reduceras till lägre nivåer även än de bästa tillgängliga sprutorna med fasta nålar. I händelse av nålskador ger Diamond MS nålar ett kostnadseffektivt alternativ till att köpa en hel fast nålspruta.
- Ultra Smooth nålar minskar ospecifik interaktion mellan ditt prov och nålen.
- Minska provinteraktioner ytterligare med en hydrofob eller hydrofil nålbeläggning
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (engelska) Inre nål | 0,0094 tum. |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0,24 mm |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,024 tum. |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.63 mm |
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi |
| Inkluderar | Ultraslät hydrofob beläggning |
| Längd (engelska) Nål | 1,96 tum. |
| Produkttyp | GC Autosampler spruta |
| Kvantitet | Ea. |
| Visa mer |