Läs mer
Trajan™ Diamond Headspace-sprutor för CTC PAL RTC (Robotic Tool Change)
Produktkod. 13197876
Change view
Volym (metrisk):
1 000μ l
2500μ L
Modell:
1MF-RTC/RSH-EGT-HS-6,5/0,63H
2,5MF-RTC/RSH-EGT-HS-6,5/0,63H
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Modell Förpackningsstorlek
13197876 1 000μ l 1MF-RTC/RSH-EGT-HS-6,5/0,63H Varje
13107886 2500μ L 2,5MF-RTC/RSH-EGT-HS-6,5/0,63H Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13197876 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 008155
Beräknad leverans: 23-12-2026
Uppnå enastående reproducerbarhet samtidigt som du sparar tid och förbättrar arbetsflödet.
  • Reproducerbarhet - en unik strömsatt kolvspetsdesign säkerställer att en gastät tätning konsekvent upprätthålls, vilket ger enastående prestanda och lång livslängd med temperaturcykler.
  • Driftstemperatur– premiumprestanda fortsätter även när temperaturen cyklar upp till 150 °C.
  • Spara tid och förbättra arbetsflödet– förlängda jämviktstider krävs inte. Minskad överföring minimerar tiden som används för att spola och tvätta sprutor.
Specifikationer
Nålmätare 23 G
Diameter (engelska) yttre nål 0,024 tum.
Diameter (metrisk) yttre nål 0.63 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (engelska) Nål 2,5 tum
Produkttyp Diamond Headspace-spruta
Modell 1MF-RTC/RSH-EGT-HS-6,5/0,63H
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 1 000μ l
Nålpunktstil Sidohål
För användning med (utrustning) CTC PAL RTC
Anslutningstyp Fast