Läs mer
Trajan™ Diamant Thermo RSH 10 till 50 μL GC Autosampler-sprutor
Produktkod. 13137946
Diameter (metrisk) inre nål:
0.11 mm
0.24 mm
Inkluderar:
Ultraslät beläggning
Ultraslät hydrofil beläggning
Ultraslät hydrofob beläggning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13137946
Brand: Trajan™ 0355612
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förbättrar känsligheten i din MS-analys med minskad icke-specifik provinteraktion och ökad analytåtervinning.
  • Lägsta sprutöverföring
  • Minskad icke-specifik provinteraktion och ökad analytåtervinning
  • Ultrasläta avtagbara nålar med val av ytbehandling.
Specifikationer
Nålmätare 23 G
Diameter (engelska) Inre nål 0,004 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.11 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,024 tum.
Diameter (metrisk) yttre nål 0.63 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Inkluderar Ultraslät hydrofil beläggning
Längd (engelska) Nål 2,24 tum.
Produkttyp GC Autosampler spruta
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 10 till 50μ L
Längd (metrisk) nål 57 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) Diamant Thermo RSH