Läs mer
Trajan™ Diamant Thermo RSH 10 till 50 μL GC Autosampler-sprutor
Diameter (metrisk) inre nål:
0.11 mm
0.24 mm
Inkluderar:
Ultraslät beläggning
Ultraslät hydrofil beläggning
Ultraslät hydrofob beläggning
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lägsta sprutöverföring
- Minskad icke-specifik provinteraktion och ökad analytåtervinning
- Ultrasläta avtagbara nålar med val av ytbehandling.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Nålbeläggning: Ultra Smooth |
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (engelska) Inre nål | 0,009 tum. |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.24 mm |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,024 tum. |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.63 mm |
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi |
| Inkluderar | Ultraslät beläggning |
| Längd (engelska) Nål | 2,24 tum. |
| Produkttyp | GC Autosampler spruta |
| Visa mer |