Läs mer
SGE™ eVol™ Handhållen automatiserad analytisk spruta
Produktkod. 12907596
Change view
Volym (metrisk):
20 till 500μ L
5μ L
50 μl
500 μL
Nålpunktstil:
Fasa
Utan nål
Kvantitet:
3/förp.
Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålpunktstil Kvantitet Förpackningsstorlek
12907596 20 till 500μ L Utan nål Ea. Varje
12927586 5μ L Fasa Ea. Varje
12997586 500 μL Fasa Ea. Varje
12947586 50 μl Fasa Ea. Varje
12927596 5μ L Fasa 3/förp. Paket med 3
12937596 50 μl Fasa 3/förp. Paket med 3
12957596 500 μL Fasa 3/förp. Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12907596 Leverantör SGE™ Leverantörsnummer 2910025
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-11-2026
Förbättrar laboratoriets arbetsflöde
eVol™ är kopplingen av två precisionsenheter —en digitalt styrd elektronisk drivning och en XCHANGE™ (patentsökt) aktiverad analytisk spruta. De XCHANGE™ analytiska sprutor kan enkelt och snabbt bytas, vilket gör att de kan dedikeras till individuella vätskor och metoder, samtidigt som korskontaminering av reagenser förhindras.
  • Digitalt styrt dispenseringssystem med positiv deplacement
  • Programmerbar —möjliggör användaroberoende vätskehanteringsprocedurer
  • Lätt kalibrerad för att säkerställa korrekt dispensering
  • Lagrar kalibreringsfaktorer för upp till tio XCHANGE™ sprutor
  • Touch Wheel användargränssnitt
  • Fullfärgsskärm
Användningsområden:
  • Utarbetande av kalibreringsstandarder
  • Tillägg av interna standarder
  • Exakt dispensering av icke-vattenhaltiga vätskor
  • Provspädning
Specifikationer
Produkttyp eVol™ Analytisk spruta, ingen nål
Nålpunktsnummer Ingen nål ingår
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 20 till 500μ L
Nålpunktstil Utan nål
För användning med (utrustning) eVol Automatisk spruta