Läs mer
SGE™ eVol™ Handhållen automatiserad analytisk spruta
Volym (metrisk):
20 till 500μ L
5μ L
50 μl
500 μL
Nålpunktstil:
Fasa
Utan nål
Kvantitet:
3/Pk.
Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Varje
Beskrivning
eVol™ är kopplingen av två precisionsenheter —en digitalt styrd elektronisk drivning och en XCHANGE™ (patentsökt) aktiverad analytisk spruta. De XCHANGE™ analytiska sprutor kan enkelt och snabbt bytas, vilket gör att de kan dedikeras till individuella vätskor och metoder, samtidigt som korskontaminering av reagenser förhindras.
- Digitalt styrt dispenseringssystem med positiv deplacement
- Programmerbar —möjliggör användaroberoende vätskehanteringsprocedurer
- Lätt kalibrerad för att säkerställa korrekt dispensering
- Lagrar kalibreringsfaktorer för upp till tio XCHANGE™ sprutor
- Touch Wheel användargränssnitt
- Fullfärgsskärm
Användningsområden:
- Utarbetande av kalibreringsstandarder
- Tillägg av interna standarder
- Exakt dispensering av icke-vattenhaltiga vätskor
- Provspädning
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 25 G |
| Diameter (engelska) Inre nål | 0,007 tum. |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.2 mm |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,019 tum. |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.5 mm |
| Längd (engelska) Nål | 1,96 tum. |
| Produkttyp | eVol Analytisk spruta |
| Kvantitet | 3/Pk. |
| Volym (metrisk) | 50 μl |
| Nålpunktstil | Fasa |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
SGE™ eVol™ Handhållen automatiserad analytisk spruta >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering