Läs mer
SGE™ eVol™ Handhållen automatiserad analytisk spruta
Produktkod. 12957596
Change view
Volym (metrisk):
20 till 500μ L
5μ L
50 μl
500 μL
Nålpunktstil:
Fasa
Utan nål
Kvantitet:
3/förp.
Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålpunktstil Kvantitet Förpackningsstorlek
12957596 500 μL Fasa 3/förp. Paket med 3
12927586 5μ L Fasa Ea. Varje
12997586 500 μL Fasa Ea. Varje
12947586 50 μl Fasa Ea. Varje
12907596 20 till 500μ L Utan nål Ea. Varje
12927596 5μ L Fasa 3/förp. Paket med 3
12937596 50 μl Fasa 3/förp. Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12957596 Leverantör SGE™ Leverantörsnummer 2910324
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
Förbättrar laboratoriets arbetsflöde
eVol™ är kopplingen av två precisionsenheter —en digitalt styrd elektronisk drivning och en XCHANGE™ (patentsökt) aktiverad analytisk spruta. De XCHANGE™ analytiska sprutor kan enkelt och snabbt bytas, vilket gör att de kan dedikeras till individuella vätskor och metoder, samtidigt som korskontaminering av reagenser förhindras.
  • Digitalt styrt dispenseringssystem med positiv deplacement
  • Programmerbar —möjliggör användaroberoende vätskehanteringsprocedurer
  • Lätt kalibrerad för att säkerställa korrekt dispensering
  • Lagrar kalibreringsfaktorer för upp till tio XCHANGE™ sprutor
  • Touch Wheel användargränssnitt
  • Fullfärgsskärm
Användningsområden:
  • Utarbetande av kalibreringsstandarder
  • Tillägg av interna standarder
  • Exakt dispensering av icke-vattenhaltiga vätskor
  • Provspädning
Specifikationer
Nålmätare 25 G
Diameter (engelska) Inre nål 0,012 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.32 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,024 tum.
Diameter (metrisk) yttre nål 0.63 mm
Längd (engelska) Nål 1,96 tum.
Produkttyp eVol Analytisk spruta
Kvantitet 3/förp.
Volym (metrisk) 500 μL
Längd (metrisk) nål 50 mm
Nålpunktstil Fasa
För användning med (utrustning) eVol Automatisk spruta