Läs mer
Trajan™ eVol™ MEPS™ Sprutor
Produktkod. 12987586
Change view
Produkttyp:
eVol™ Spruta
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12987586 eVol™ Spruta Varje
1 options
Produktkod. 12987586 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 2910028
Beräknad leverans: 03-11-2026
För användning med eVol™ Digital analytisk spruta digitalt styrt dispenseringssystem med positiv förskjutning.
  • Aktiverar MEPS (micro SPE) ska vara halvautomatiserad och proofed innan övergången till helautomatiska plattformar
  • 2011 Firmware krävs
  • Max drifttemperatur på 350 °C
Specifikationer
För användning med (applikation) Vätskehanteringsprocedur
Produkttyp eVol™ Spruta
För användning med (utrustning) MEPS BIN:s