Läs mer
Trajan™ eVol™ XCHANGE Sprutor
Volym (metrisk):
100 μl
1 mL
Kvantitet:
1 Pk.
3/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Varje
Beskrivning
- Vätskehantering användaroberoende enhet
- Minskat behov av omanalys
- Sprutan byts enkelt och snabbt
- Reservdelar finns
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 25 G |
| För användning med (applikation) | Vätskehanteringsprocedur |
| Längd (engelska) | 1,9 tum. |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Produkttyp | eVol™ Spruta |
| Kvantitet | 1 Pk. |
| Volym (metrisk) | 100 μl |
| Längd (metrisk) nål | 50 mm |
| Nålpunktstil | Fasa |