Läs mer
Trajan™ Sexnötsbeslag
Produktkod. 15259103
Change view
Inkluderar:
10 sexkantsnötter och 10 hylsor
2 sexkantnötter och 2 hylsor
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15259103 10 sexkantsnötter och 10 hylsor Paket med 10
15249103 2 sexkantnötter och 2 hylsor Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15259103 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 1021011
Beräknad leverans: 30-11-2026
HexNut-kopplingar ger idealiska anslutningar i HPLC-system
  • Rostfritt stål 10-32 gänga
  • Inert kontaktyta gör den biokompatibel
  • Idealisk för användning med frätande lösningsmedel
Specifikationer
Inkluderar 10 sexkantsnötter och 10 hylsor
Trådstorlek 10-32
Material Rostfritt stål
Tryck 5000 psi