Läs mer
Trajan™ BP10 (1701) GC Kapillärkolonner
Längd (metrisk):
25 m
30 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mycket inert kolumn
- Låg blödning
- Kan spolas med lösningsmedel
- Idealisk för EPA-metoderna 608 och 8081, bekämpningsmedel, herbicider och läkemedel
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 280/300 °C |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Stationär fas | 14 % cyanopropylfenylpolysiloxan |
| USP typ | G46 |
| För användning med (applikation) | Analys av missbruk av droger, Analys av bekämpningsmedel och herbicider, Missbruksdroger, Läkemedelsanalys |
| Temperaturområde | -20 °C till +280/300 °C |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Förpackningsmaterial | Forte™ BP10 (1701) |
| Polaritet | Måttligt polär |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion