Läs mer
Trajan™ BP10 (1701) GC Kapillärkolonner
Längd (metrisk):
25 m
30 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mycket inert kolumn
- Låg blödning
- Kan spolas med lösningsmedel
- Idealisk för EPA-metoderna 608 och 8081, bekämpningsmedel, herbicider och läkemedel
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 260/280 °C |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Stationär fas | 14 % cyanopropylfenylpolysiloxan |
| USP typ | G46 |
| För användning med (applikation) | Analys av missbruk av droger, Analys av bekämpningsmedel och herbicider, Missbruksdroger, Läkemedelsanalys |
| Temperaturområde | -20 °C till +260/280 °C |
| Filmtjocklek | 1μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Förpackningsmaterial | Forte™ BP10 (1701) |
| Polaritet | Måttligt polär |
| Visa mer |