Läs mer
Trajan™ BP10 (1701) GC Kapillärkolonner
Produktkod. p-4517344
Längd (metrisk):
25 m
30 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10025300
Brand: Trajan™ 054253
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciellt utformad för separation av klororganiska bekämpningsmedel listade i EPA-metoderna 608 och 8081
  • Mycket inert kolumn
  • Låg blödning
  • Kan spolas med lösningsmedel
  • Idealisk för EPA-metoderna 608 och 8081, bekämpningsmedel, herbicider och läkemedel
    Specifikationer
    Max. Temperatur 280/300 °C
    Diameter (metrisk) Inre 0.22 mm
    Stationär fas 14 % cyanopropylfenylpolysiloxan
    USP typ G46
    För användning med (applikation) Analys av missbruk av droger, Analys av bekämpningsmedel och herbicider, Missbruksdroger, Läkemedelsanalys
    Temperaturområde -20 °C till +280/300 °C
    Filmtjocklek 0,25μ m
    Längd (metrisk) 25 m
    Förpackningsmaterial Forte™ BP10 (1701)
    Polaritet Måttligt polär
    Beläggning Fused Silica