Läs mer
SGE™ BP20 (vax) GC kapillärkolonner
Längd (metrisk):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
2μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Funktioner
- Industristandard vaxpelare
- Bondad och tvärbunden
- Kan spolas med lösningsmedel
Användningsområden
- Används för separation av alkohol, fria syror, fettsyror metylestrar, aromater, lösningsmedel och eteriska oljor
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 280 °C |
| Funktionalitet/Interaktionstyp | Vätebindning eller dipolinteraktioner |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.22 mm |
| Stationär fas | SGE™ BP20 (vax) |
| USP typ | G14, G15, G16, G20, G39 |
| För användning med (applikation) | Fri syror analys, Fria syror, Fettsyrametylestrar, Aromatisk analys, Lösningsmedel och eteriska oljor |
| Temperaturområde | 20 °C till 260/280 °C |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Polär |
| Visa mer |