Läs mer
SGE™ BP20 (vax) GC kapillärkolonner
Produktkod. 15288673
Längd (metrisk):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
2μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15288673
Brand: SGE™ 054440
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinerar innovativ fasteknologi och unik produktionskapacitet för smält kisel. SGE™ BP20 (vax) GC kapillärkolonner tillhandahåller end-to-end separationslösningar för alla applikationer.
Funktioner
  • Industristandard vaxpelare
  • Bondad och tvärbunden
  • Kan spolas med lösningsmedel
Användningsområden
  • Används för separation av alkohol, fria syror, fettsyror metylestrar, aromater, lösningsmedel och eteriska oljor
Tekniske data
Max. Temperatur 280 °C
Funktionalitet/Interaktionstyp Vätebindning eller dipolinteraktioner
Diameter (metrisk) Inre 0.53 mm
Stationär fas SGE™ BP20 (vax)
USP typ G14, G15, G16, G20, G39
För användning med (applikation) FAMEs analys, Fria syror, Fettsyrametylestrar, Aromatisk analys, Lösningsmedel och eteriska oljor
Temperaturområde 20 °C till 260/280 °C
Filmtjocklek 0,5μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Polär
Beläggning Fused Silica
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.